Stampa…
1-(Piperazin-1-yl)propan-1-one 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Propanoylpiperazine, 1-(1-Oxoprop-1-yl)piperazine
OR0854-1G OR0854-250MG
APOSOR0854-1GEA 69.8 EUR
APOSOR0854-1G APOSOR0854-250MG
1-(Piperazin-1-yl)propan-1-one 98%
1-(Piperazin-1-yl)propan-1-one
Formula: C₇H₁₄N₂O
Peso molecolare: 142,199 g/mol
Punto di ebollizione: 78 °C (0,2 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04973346
CAS Number: 76816-54-1