Stampa…
1-(2,2-Dimethylpropanoyl)piperazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,2-Dimethyl-1-(piperazin-1-yl)propan-1-one, 1-Pivaloylpiperazine
OR0851-1G OR0851-5G
APOSOR0851-1GEA 150 EUR
APOSOR0851-1G APOSOR0851-5G
1-(2,2-Dimethylpropanoyl)piperazine
1-(2,2-Dimethylpropanoyl)piperazine
Formula: C₉H₁₈N₂O
Peso molecolare: 170,252 g/mol
Punto di fusione: 55…56 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04973343
CAS Number: 155295-47-9