Stampa…
2-(Piperazin-1-yl)-1,3,5-triazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(1,3,5-Triazin-2-yl)piperazine, 2-(Piperazin-1-yl)-s-triazine
OR0838-250MG OR0838-50MG
APOSOR0838-250MGEA 130 EUR
APOSOR0838-250MG APOSOR0838-50MG
2-(Piperazin-1-yl)-1,3,5-triazine
2-(Piperazin-1-yl)-1,3,5-triazine
Formula: C₇H₁₁N₅
Peso molecolare: 165,196 g/mol
Punto di fusione: 78…79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04973348
CAS Number: 59215-44-0