Stampa…
4,6-Dimethoxypyrimidine-2-carbonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Cyano-4,6-dimethoxypyrimidine
OR0831-10G OR0831-5G OR0831-1G
APOSOR0831-10GEA 974 EUR
APOSOR0831-10G APOSOR0831-5G APOSOR0831-1G
4,6-Dimethoxypyrimidine-2-carbonitrile 98%
4,6-Dimethoxypyrimidine-2-carbonitrile
Formula: C₇H₇N₃O₂
Peso molecolare: 165,149 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972587
CAS Number: 139539-63-2