Stampa…
4,6-Dimethylpyrimidine-2-carbonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0829-1G OR0829-5G OR0829-10G
APOSOR0829-1GEA 126 EUR
APOSOR0829-1G APOSOR0829-5G APOSOR0829-10G
4,6-Dimethylpyrimidine-2-carbonitrile 97%
4,6-Dimethylpyrimidine-2-carbonitrile
Formula: C₇H₇N₃
Punto di fusione: 82…83 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00184767
CAS Number: 22126-16-5