Stampa…
N,N'-Dimethyldodecane-1,12-diamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0811-10G OR0811-2G
APOSOR0811-10GEA 348 EUR
APOSOR0811-10G APOSOR0811-2G
N,N'-Dimethyldodecane-1,12-diamine 97%
N,N'-Dimethyldodecane-1,12-diamine
Formula: C₁₄H₃₂N₂
Punto di ebollizione: 118…121 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095638
CAS Number: 56992-91-7