Stampa…
4-(Benzylamino)piperidine, N1-BOC protected
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0810-1G OR0810-5G
APOSOR0810-1GEA 105 EUR
APOSOR0810-1G APOSOR0810-5G
4-(Benzylamino)piperidine, N1-BOC protected
4-(Benzylamino)piperidine, N1-BOC protected
Formula: C₁₇H₂₆N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04114987
CAS Number: 206273-87-2