tert-Butyl [2-(methylamino)ethyl]carbamate hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-(Methylamino)ethylamine hydrochloride, N1-BOC protected, Boc-2-methylamino-ethylcarbamate hydrochloride, 1-(Boc-amino)-2-(methylamino)ethane Hydrochloride, N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-(methylamino)ethylamine hydrochloride
Formula:
C₈H₁₈N₂O₂·ClH Punto di fusione: 129…130 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06796281 CAS Number: 202207-79-2 |