Stampa…
Tetramethylsuccinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR0747-1G OR0747-250MG
APOSOR0747-1GEA 406 EUR
APOSOR0747-1G APOSOR0747-250MG
Tetramethylsuccinic acid
Tetramethylsuccinic acid
Formula: C₈H₁₄O₄
Punto di fusione: 204…206 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00829122
CAS Number: 630-51-3