Stampa…
3-Aminopiperidine hydrochloride, N1-BOC protected
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl 3-aminopiperidine-1-carboxylate hydrochloride, 3-Amino-1-(tert-butoxycarbonyl)piperidine hydrochloride
OR0735-10G OR0735-1G OR0735-5G
APOSOR0735-10GEA 488 EUR
APOSOR0735-10G APOSOR0735-1G APOSOR0735-5G
3-Aminopiperidine hydrochloride, N1-BOC protected
3-Aminopiperidine hydrochloride, N1-BOC protected
Formula: C₁₀H₂₀N₂O₂·ClH
Peso molecolare: 236,739 g/mol
Punto di fusione: 181…182 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06691424
CAS Number: 1000796-62-2