[3-(Morpholin-4-yl)phenyl]methylamine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₁₁H₁₆N₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06659079 CAS Number: 625470-29-3 UN: 2735 ADR: 8,III |