Stampa…
2-(1H-Imidazol-1-yl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0715-1G OR0715-250MG OR0715-5G
APOSOR0715-1GEA 87.6 EUR
APOSOR0715-1G APOSOR0715-250MG APOSOR0715-5G
2-(1H-Imidazol-1-yl)benzoic acid
2-(1H-Imidazol-1-yl)benzoic acid
Formula: C₁₀H₈N₂O₂
Punto di fusione: 198…200 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06254507
CAS Number: 159589-67-0