Stampa…
6-(Morpholin-4-yl)nicotinonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(4-Morpholino)pyridine-5-carbonitrile
OR0665-1G OR0665-5G OR0665-500MG
APOSOR0665-1GEA 168 EUR
APOSOR0665-1G APOSOR0665-5G APOSOR0665-500MG
6-(Morpholin-4-yl)nicotinonitrile 97%
6-(Morpholin-4-yl)nicotinonitrile
Formula: C₁₀H₁₁N₃O
Peso molecolare: 189.214 g/mol
Punto di fusione: 115…118 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00832846
CAS Number: 259683-28-8
UN: 3439
ADR: 6.1 III