Stampa…
Methyl 2-(4-isobutylphenyl)propanoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2-[4-(2-methylprop-1-yl)phenyl]propionate, Methyl2-(4-isobutylphenyl)propanoate, Methyl 2-[4-(2-methylprop-1-yl)phenyl]propanoate
OR0631-1G OR0631-250MG
APOSOR0631-1GEA 26.3 EUR
APOSOR0631-1G APOSOR0631-250MG
Methyl 2-(4-isobutylphenyl)propanoate
Methyl 2-(4-isobutylphenyl)propanoate
Formula: C₁₄H₂₀O₂
Peso molecolare: 220,307 g/mol
Punto di ebollizione: 100 °C (0,8 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00869922
CAS Number: 61566-34-5
EINECS: 262-853-7