Stampa…
Methyl 1,2,3-benzothiadiazole-5-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-(Methoxycarbonyl)-1,2,3-benzothiadiazole
OR0605-1G OR0605-250MG
APOSOR0605-1GEA 143 EUR
APOSOR0605-1G APOSOR0605-250MG
Methyl 1,2,3-benzothiadiazole-5-carboxylate
Methyl 1,2,3-benzothiadiazole-5-carboxylate
Formula: C₈H₆N₂O₂S
Peso molecolare: 194,21 g/mol
Punto di fusione: 118…120 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01566550
CAS Number: 23616-15-1