Methyl 4-amino-3-chloro-5-methylbenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₁₀ClNO₂ Punto di fusione: 80…82 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01313708 CAS Number: 202146-16-5 |