Stampa…
Methyl adamant-1-ylacetate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0596-10G OR0596-1G OR0596-5G
APOSOR0596-10GEA 326 EUR
APOSOR0596-10G APOSOR0596-1G APOSOR0596-5G
Methyl adamant-1-ylacetate
Methyl adamant-1-ylacetate
Formula: C₁₃H₂₀O₂
Peso molecolare: 208,297 g/mol
Punto di ebollizione: 86 °C (0,3 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01073581
CAS Number: 27174-71-6