Stampa…
4-Isopropyl-2-nitroaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Nitro-4-(prop-2-yl)aniline, 4-Amino-3-nitrocumene
OR0566-1G OR0566-250MG
APOSOR0566-1GEA 118 EUR
APOSOR0566-1G APOSOR0566-250MG
4-Isopropyl-2-nitroaniline
4-Isopropyl-2-nitroaniline
Formula: C₉H₁₂N₂O₂
Peso molecolare: 180,204 g/mol
Punto di ebollizione: 141…143 °C (1 mm Hg)
Punto di fusione: 35…37 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00092920
CAS Number: 63649-64-9