2-Amino-1,6-dimethyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1,6-Dimethyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-amine, DMIP
OR0518T-100MG
OR0518T-10MG
OR0518T-5MG
APOSOR0518T-100MGEA
2120
EUR
APOSOR0518T-100MG
APOSOR0518T-10MG
APOSOR0518T-5MG
2-Amino-1,6-dimethyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
2-Amino-1,6-dimethyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
A mutagenic cogener of PHIP.
Formula:
C₈H₁₀N₄ Peso molecolare: 162,192 g/mol Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00269879 CAS Number: 132898-04-5 |