Stampa…
2-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-chloroacetamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0488-1G OR0488-5G
APOSOR0488-1GEA 122 EUR
APOSOR0488-1G APOSOR0488-5G
2-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-chloroacetamide
2-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-chloroacetamide
Formula: C₉H₈ClNO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08445595
CAS Number: 873380-46-2