N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-5-aminopentan-1-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₂₀H₂₃NO₃ Punto di fusione: 112…114 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00377789 CAS Number: 209115-33-3 |