Stampa…
Ethyl 3-(chlorosulphonyl)isonicotinate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Ethyl 3-(chlorosulphonyl)pyridine-4-carboxylate
OR0448-250MG OR0448-50MG
APOSOR0448-250MGEA 105 EUR
APOSOR0448-250MG APOSOR0448-50MG
Ethyl 3-(chlorosulphonyl)isonicotinate 95%
Ethyl 3-(chlorosulphonyl)isonicotinate
Formula: C₈H₈ClNO₄S
Punto di ebollizione: 72…78 °C (0,1 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01313855
CAS Number: 306936-12-9
UN: 3265
ADR: 8,III