Stampa…
2-[(3,4-Dichlorophenoxy)methyl]oxirane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0431-1G OR0431-250MG
APOSOR0431-1GEA 244 EUR
APOSOR0431-1G APOSOR0431-250MG
2-[(3,4-Dichlorophenoxy)methyl]oxirane
2-[(3,4-Dichlorophenoxy)methyl]oxirane
Formula: C₉H₈Cl₂O₂
Punto di ebollizione: 170 °C (8 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00831502
CAS Number: 21320-30-9