Stampa…
2,5-Dimethyl-1-[(pyridin-4-yl)methyl]-1H-pyrrole-3-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Carboxy-2,5-dimethyl-1-[(pyridin-4-yl)methyl]-1H-pyrrole, 4-[(3-Carboxy-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)methyl]pyridine
OR0416-250MG OR0416-1G OR0416-5G
APOSOR0416-250MGEA 33.5 EUR
APOSOR0416-250MG APOSOR0416-1G APOSOR0416-5G
2,5-Dimethyl-1-[(pyridin-4-yl)methyl]-1H-pyrrole-3-carboxylic acid 97%
2,5-Dimethyl-1-[(pyridin-4-yl)methyl]-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Formula: C₁₃H₁₄N₂O₂
Peso molecolare: 230,262 g/mol
Punto di fusione: 171…173 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01567218
CAS Number: 306936-15-2