3-(2,4-Dichlorophenyl)-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₉H₆Cl₂N₂ Punto di fusione: 128…130 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01313364 CAS Number: 154257-67-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |