Stampa…
5-Cyano-6-cyclohexyl-2-thiouracil 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR0307-1G OR0307-5G
APOSOR0307-1GEA 72.5 EUR
APOSOR0307-1G APOSOR0307-5G
5-Cyano-6-cyclohexyl-2-thiouracil 97%
5-Cyano-6-cyclohexyl-2-thiouracil
Formula: C₁₁H₁₃N₃OS
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01312949
CAS Number: 290313-19-8