Stampa…
6-Chloro-3-phenyl[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (6-Chloro[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-3-yl)benzene
OR0294-1G OR0294-250MG
APOSOR0294-1GEA 306 EUR
APOSOR0294-1G APOSOR0294-250MG
6-Chloro-3-phenyl[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
6-Chloro-3-phenyl[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
Formula: C₁₁H₇ClN₄
Peso molecolare: 230,653 g/mol
Punto di fusione: 201…203 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00277891
CAS Number: 7190-80-9