Stampa…
Benzo[b]furan-2-carbohydrazide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Benzofuran-2-carbohydrazide, 2-(Hydrazinocarbonyl)benzo[b]furan, 2-(Hydrazinocarbonyl)-1-benzofuran
OR0275-1G OR0275-250MG
APOSOR0275-1GEA 97.4 EUR
APOSOR0275-1G APOSOR0275-250MG
Benzo[b]furan-2-carbohydrazide
Benzo[b]furan-2-carbohydrazide
Formula: C₉H₈N₂O₂
Peso molecolare: 176,172 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00456546
CAS Number: 42974-19-6