N-Benzyl-2-(piperazin-1-yl)acetamide dihydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Piperazino-acetic acid-benzylamide dihydrochloride
Formula:
C₁₃H₁₉N₃O·2ClH Punto di fusione: 218…221 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04115628 CAS Number: 827614-58-4 |