Stampa…
(Morpholin-4-yl)(piperazin-1-yl)methanone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-[(Morpholin-4-yl)carbonyl]piperazine, 4-[(Piperazin-1-yl)carbonyl]morpholine
OR0241-1G OR0241-250MG
APOSOR0241-1GEA 36.4 EUR
APOSOR0241-1G APOSOR0241-250MG
(Morpholin-4-yl)(piperazin-1-yl)methanone 98%
(Morpholin-4-yl)(piperazin-1-yl)methanone
Formula: C₉H₁₇N₃O₂
Peso molecolare: 199,25 g/mol
Punto di fusione: 85…88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03844725
CAS Number: 98834-08-3