Ethyl 5-amino-1-(1,3-benzothiazol-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-[5-Amino-4-(ethoxycarbonyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-benzothiazole
OR0231-500MG
OR0231-1G
APOSOR0231-500MGEA
141
EUR
APOSOR0231-500MG
APOSOR0231-1G
Ethyl 5-amino-1-(1,3-benzothiazol-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl 5-amino-1-(1,3-benzothiazol-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formula:
C₁₃H₁₂N₄O₂S Peso molecolare: 288,325 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01124449 CAS Number: 186340-03-4 |