Stampa…
4-[(Piperazin-1-yl)methyl]benzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(4-Cyanobenzyl)piperazine
OR0230-5G OR0230-1G
APOSOR0230-5GEA 335 EUR
APOSOR0230-5G APOSOR0230-1G
4-[(Piperazin-1-yl)methyl]benzonitrile 97%
4-[(Piperazin-1-yl)methyl]benzonitrile
Formula: C₁₂H₁₅N₃
Peso molecolare: 201,268 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972584
CAS Number: 89292-70-6