Stampa…
2-[(Piperazin-1-yl)methyl]benzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(2-Cyanobenzyl)piperazine, 1-[(2-Cyanophenyl)methyl]piperazine
OR0228-1G OR0228-250MG OR0228-5G
APOSOR0228-1GEA 129 EUR
APOSOR0228-1G APOSOR0228-250MG APOSOR0228-5G
2-[(Piperazin-1-yl)methyl]benzonitrile 97%
2-[(Piperazin-1-yl)methyl]benzonitrile
Formula: C₁₂H₁₅N₃
Peso molecolare: 201,268 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972582
CAS Number: 174609-74-6