Stampa…
4-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(1H-Pyrazol-4-yl)bromobenzene
OR0211-1G OR0211-5G OR0211-10G
APOSOR0211-1GEA 238 EUR
APOSOR0211-1G APOSOR0211-5G APOSOR0211-10G
4-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole 95+%
4-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole
Formula: C₉H₇BrN₂
Peso molecolare: 223,069 g/mol
Punto di fusione: 140…142 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06245520
CAS Number: 916792-28-4