Stampa…
3-Methoxybenzylhydrazine dihydrochloride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0202-1G OR0202-5G OR0202-25G
APOSOR0202-1GEA 208 EUR
APOSOR0202-1G APOSOR0202-5G APOSOR0202-25G
3-Methoxybenzylhydrazine dihydrochloride 95+%
3-Methoxybenzylhydrazine dihydrochloride
Formula: C₈H₁₂N₂O·2ClH
Punto di fusione: 115…118 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06245507
CAS Number: 849021-11-0