Stampa…
3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Carboxy-3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
OR01957-1G OR01957-250MG
APOSOR01957-1GEA 158 EUR
APOSOR01957-1G APOSOR01957-250MG
3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₈H₅ClN₂O₂
Peso molecolare: 196,591 g/mol
Punto di fusione: 198,5…202 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09836169
CAS Number: 1000017-94-6