Stampa…
1-(2,4-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-(2,4-Dichlorophenyl)imidodicarbonimidic diamide hydrochloride
OR0193-100G OR0193-25G OR0193-5G
APOSOR0193-100GEA 374 EUR
APOSOR0193-100G APOSOR0193-25G APOSOR0193-5G
1-(2,4-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
1-(2,4-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
Formula: C₈H₉Cl₂N₅·ClH
Punto di fusione: 259,5…263.5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00203356
CAS Number: 6634-65-7