6-Amino-2,3-dichlorobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₄Cl₂N₂ Punto di fusione: 141…144 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00728602 CAS Number: 147249-41-0 |