Stampa…
2-Chloro-4,5-diamino-6-methylpyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR01910-1G OR01910-5G
APOSOR01910-1GEA 75.8 EUR
APOSOR01910-1G APOSOR01910-5G
2-Chloro-4,5-diamino-6-methylpyrimidine 95%
2-Chloro-4,5-diamino-6-methylpyrimidine
Formula: C₅H₇ClN₄
Punto di fusione: 249…252 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01764685
CAS Number: 63211-98-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III