Stampa…
6-Chloro-2-(piperazin-1-yl)-1,3-benzothiazole 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(6-Chloro-1,3-benzothiazol-2-yl)piperazine
OR018290-1G OR018290-250MG
APOSOR018290-1GEA 299 EUR
APOSOR018290-1G APOSOR018290-250MG
6-Chloro-2-(piperazin-1-yl)-1,3-benzothiazole 95+%
6-Chloro-2-(piperazin-1-yl)-1,3-benzothiazole
Formula: C₁₁H₁₂ClN₃S
Peso molecolare: 253,751 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01571353
CAS Number: 153025-29-7