Ethyl hept-6-enoate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR01811-1G
OR01811-5G
APOSOR01811-1GEA
125
EUR
APOSOR01811-1G
APOSOR01811-5G
Ethyl hept-6-enoate 97%
Ethyl hept-6-enoate
Formula:
C₉H₁₆O₂ Peso molecolare: 156,222 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00671845 CAS Number: 25118-23-4 |