Stampa…
6-Chloro-2-phenylimidazo[1,2-b]pyridazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR01789-1G OR01789-250MG
APOSOR01789-1GEA 458 EUR
APOSOR01789-1G APOSOR01789-250MG
6-Chloro-2-phenylimidazo[1,2-b]pyridazine
6-Chloro-2-phenylimidazo[1,2-b]pyridazine
Formula: C₁₂H₈ClN₃
Punto di fusione: 195…200 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03407868
CAS Number: 1844-53-7