Stampa…
3-Bromo-2-phenylimidazo[1,2-b]pyridazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR01787-1G OR01787-500MG
APOSOR01787-1GEA 393 EUR
APOSOR01787-1G APOSOR01787-500MG
3-Bromo-2-phenylimidazo[1,2-b]pyridazine
3-Bromo-2-phenylimidazo[1,2-b]pyridazine
Formula: C₁₂H₈BrN₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832525
CAS Number: 802580-12-7