Stampa…
5-Naphth-2-yl-1-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR01771-50MG OR01771-250MG
APOSOR01771-50MGEA 21.9 EUR
APOSOR01771-50MG APOSOR01771-250MG
5-Naphth-2-yl-1-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
5-Naphth-2-yl-1-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formula: C₂₀H₁₄N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06245487
CAS Number: 144252-16-4