Stampa…
2-Phenyl-1H-benzimidazole-7-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR01760-500MG OR01760-250MG
APOSOR01760-500MGEA 270 EUR
APOSOR01760-500MG APOSOR01760-250MG
2-Phenyl-1H-benzimidazole-7-carboxylic acid 95%
2-Phenyl-1H-benzimidazole-7-carboxylic acid
Formula: C₁₄H₁₀N₂O₂
Punto di fusione: 297…300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06245480
CAS Number: 66630-72-6