Stampa…
2-Phenyl-3H-benzimidazole-5-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Phenyl-1H-benzimidazole-6-carboxylic acid
OR01759-100MG OR01759-1G OR01759-250MG
APOSOR01759-100MGEA 58.2 EUR
APOSOR01759-100MG APOSOR01759-1G APOSOR01759-250MG
2-Phenyl-3H-benzimidazole-5-carboxylic acid
2-Phenyl-3H-benzimidazole-5-carboxylic acid
Formula: C₁₄H₁₀N₂O₂
Peso molecolare: 238,241 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06245479
CAS Number: 66630-70-4