Stampa…
6-[2-(Pyridin-3-yl)pyrrolidin-1-yl]nicotinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR01741-10MG OR01741-1G
APOSOR01741-10MGEA 36.4 EUR
APOSOR01741-10MG APOSOR01741-1G
6-[2-(Pyridin-3-yl)pyrrolidin-1-yl]nicotinic acid
6-[2-(Pyridin-3-yl)pyrrolidin-1-yl]nicotinic acid
Formula: C₁₅H₁₅N₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06245472
CAS Number: 904817-27-2