Stampa…
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Cyano-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
OR017148-1G OR017148-250MG
APOSOR017148-1GEA 107 EUR
APOSOR017148-1G APOSOR017148-250MG
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carbonitrile 95%
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carbonitrile
Formula: C₆H₇N₃
Peso molecolare: 121,14 g/mol
Punto di fusione: 38 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00833260
CAS Number: 306936-77-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III