2,3,4,5-Tetrahydro-1H-1,5-benzodiazepine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2,3,4,5-Tetrahydro-1H-benzo[b][1,4]diazepine
OR01712-1G
OR01712-250MG
APOSOR01712-1GEA
337
EUR
APOSOR01712-1G
APOSOR01712-250MG
2,3,4,5-Tetrahydro-1H-1,5-benzodiazepine
2,3,4,5-Tetrahydro-1H-1,5-benzodiazepine
Formula:
C₉H₁₂N₂ Peso molecolare: 148,205 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06245443 CAS Number: 6516-89-8 |