Stampa…
4-Aminobenzaldehyde, N-BOC protected 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (4-Formyl-phenyl)-carbamicacidtert-butylester, tert-Butyl (4-formylphenyl)carbamate
OR01705-1G OR01705-5G
APOSOR01705-1GEA 118 EUR
APOSOR01705-1G APOSOR01705-5G
4-Aminobenzaldehyde, N-BOC protected 97%
4-Aminobenzaldehyde, N-BOC protected
Formula: C₁₂H₁₅NO₃
Peso molecolare: 221,252 g/mol
Punto di fusione: 138…142 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06245541
CAS Number: 144072-30-0